Přejít k obsahu
105945
Phenolphthalein
ACS reagent
Synonyma:
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H14O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
318.32
EC Number:
201-004-7
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
764
Beilstein/REAXYS Number:
284423
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
ACS reagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
titration: suitable
visual transition interval
8.0-10, colorless to red
mp
261-263 °C (lit.)
solubility
acetone: soluble
density
1.27 g/cm3 at 32 °C
λmax
374 nm (2nd), 552 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H
InChI key
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
General description
Phenolphthalein is an indicator for acid-base titration reactions. It changes from colorless to violet-red between pH 8.3-9.8, it is red in extremely acidic solutions, and colorless in extremely alkaline solutions.
It is present as a nonionic, lipophilic lactone in aqueous neutral solutions. It exists as a hydrophilic dianion in alkaline solutions.
Application
Phenolphthalein has been commonly used as an indicator in the fields of biology and medicine. Its applications include:
  • the development of novel technique to monitor the vacuum freeze-drying process
  • the determination of the depth of carbonation in concrete
  • the utilization of liquid marbles to sense gaseous environmental components
  • the estimation of total acidity in vinegar
  • the assessment of sodium hydroxide penetration into potatoes following chemical peeling
  • as a model organic compound in the evaluation of the capture efficiency of various cyclodextrin constructs such as nanofiber-CD
Biochem/physiol Actions
Phenolphthalein is colorless in acidic solutions and turns pink in basic solutions.
Phenolphthalein undergoes structural modification when there is a change in pH or in the structural state of water. It is a nonionic, lipophilic colorless lactone in aqueous neutral solutions and a hydrophilic dianion in alkaline solutions.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenolphthalein
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
77-09-8
CAS No.
77-09-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)