Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 6 130,00 Kč |
O této položce
6 130,00 Kč
grade
analytical standard
Quality Segment
mol wt
Mn ~1,000, Mp ~1,100, Mw ~1,300
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.30
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format - | format neat | format neat |
| grade analytical standard | grade - | grade analytical standard | grade analytical standard |
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) - | technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable |
| analyte chemical class(es) oligosaccharides | analyte chemical class(es) - | analyte chemical class(es) oligosaccharides | analyte chemical class(es) oligosaccharides |
| mol wt Mn ~1,000, Mw ~1,300, Mp ~1,100 | mol wt average mol wt 60,000-76,000 | mol wt Mn ~35,000, Mp ~45,000, Mw ~50,000 | mol wt Mn ~20,000, Mp ~20,000, Mw ~25,000 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextran from Leuconostoc mesenteroides
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.
Dextrany jsou polysacharidy s molekulovou hmotností ≥ 1 000 daltonů, které mají lineární páteř z α-vázaných d-glukopyranosylových opakujících se jednotek.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 31416-100MG | 04061826686225 |
| 31416-500MG-KC | 04061833237991 |