Přeskočit na
31420
Dextran from Leuconostoc mesenteroides
analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), Mw 50,000
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 050,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(C6H10O5)n
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.24
EC Number:
232-677-5
MDL number:
4 050,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
mol wt
Mn ~35,000, Mp ~45,000, Mw ~50,000
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.43
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
General description
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, with a linear backbone of α-linked D-glucopyranosyl repeating units. Dextrans are found as bacterial extracellular polysaccharides. They are synthesized from sucrose by Leuconostoc mesenteroides and Lactobacillus brevis. Bacteria employ dextran in biofilm formation or as a protective coating to evade host phagocytes in the case of pathogenic bacteria.
Dextran from Leuconostoc mesenteroides (Mw: 50,000) may be used as an analytical standard to calibrate the column for gel permeation chromatography (GPC).
Application
Use of dextrans as long and hydrophilic spacer arms improves the performance of immobilized proteins acting on macromolecules.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
D88213141731418
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
Mn ~35,000, Mw ~50,000, Mp ~45,000
mol wt
average mol wt 60,000-76,000
mol wt
Mn ~3,300, Mp ~4,400, Mw ~5,200
mol wt
Mn ~8,000, Mp ~10,000, Mw ~12,000
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)