Přeskočit na
309435
3-Methyl-1-butanol
anhydrous, ≥99%
Synonyma:
Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 800,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 400,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2CHCH2CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
88.15
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-633-5
Beilstein/REAXYS Number:
1718835
MDL number:
Assay:
≥99%
Grade:
anhydrous
Bp:
130 °C (lit.)
Vapor pressure:
2 mmHg ( 20 °C)
3 800,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
2 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
644 °F
expl. lim.
1.2-9 %, 100 °F
impurities
<0.003% water, <0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.0005%
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
pH
5.6 (20 °C, 25 g/L)
bp
130 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
density
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Methyl-1-butanol may be used as a solvent in the preparation of ac-tetrahydro-β-naphthylamine from β-naphthylamine via reduction using sodium.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
M32658320021PHR2337
grade
anhydrous
grade
reagent grade
grade
ACS reagent
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
assay
≥99%
assay
98%
assay
≥98.5%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
5.6 (20 °C, 25 g/L)
pH
5.6 (20 °C, 25 g/L)
pH
5.6 (20 °C, 25 g/L)
pH
-
bp
130 °C (lit.)
bp
130 °C (lit.)
bp
130 °C (lit.)
bp
130 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Methyl-1-butanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
110.3 °F - closed cup
flash_point_c
43.5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
ac-Tetrahydro-?-naphthylamine
Waser EBH and Mollering H
Organic Syntheses, 9, 84-84 (1929)
Aroma perception of individual volatile compounds in fresh tomatoes (Lycopersicon esculentum, Mill.) as affected by the medium of evaluation.
Tandon KS, et al.
Postharvest biology and technology, 20(3), 261-268 (2000)
Michael R Connor et al.
Applied and environmental microbiology, 74(18), 5769-5775 (2008-08-05)
3-Methyl-1-butanol is a potential fuel additive or substitute. Previously this compound was identified in small quantities in yeast fermentation as one of the fusel alcohols. In this work, we engineered an Escherichia coli strain to produce 3-methyl-1-butanol from glucose via
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
309435-100ML04061826675892
309435-1L04061837533105
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?