Přeskočit na
26211-U
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, PTFE luer lock
1010TLL, PTFE Luer lock (with slots), volume 10 mL, needle size (not included)
Synonyma:
Precision GASTIGHT Syringe
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 020,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
eCl@ss:
32070500
3 020,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
PTFE Luer lock (with slots)
needle size
(not included)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81627
needle L
, n/a
volume
10 mL
fitting
luer lock (without slots)
compatibility
for use with Hamilton 1010TLL (PTFE Luer lock)
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
26210-U21000-U26209
material
PTFE Luer lock (with slots)
material
PTFE Luer lock (with slots)
material
PTFE Luer lock
material
PTFE Luer lock (with slots)
fitting
luer lock (without slots)
fitting
luer lock (without slots)
fitting
-
fitting
luer lock (without slots)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
needle L
, n/a
needle L
, n/a
needle L
, n/a
needle L
, n/a
compatibility
for use with Hamilton 1010TLL (PTFE Luer lock)
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
for use with Hamilton 1002TLL (PTFE Luer lock)
manufacturer/tradename
Hamilton 81627
manufacturer/tradename
Hamilton 81527
manufacturer/tradename
Hamilton 81620
manufacturer/tradename
Hamilton 81427
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
26211-U04061826116173
Questions
  1. whats the diameter of the needle that would be compatible with this syringe? what Septa goes with a syringe of this size (10ml)?
    1 answer
    1. The diameter of the needle compatible with this syringe is 22 gauge. It is recommended to use this syringe with a pre-drilled septa.