Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 870,00 Kč |
O této položce
1 870,00 Kč
Quality Level
agency
tested according to Ph. Eur.
assay
99.3%
form
powder
solubility
1 M acetic acid: soluble, alcohol: insoluble, hydrochloric acid: soluble (3 N), nitric acid: soluble (2 N)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay 99.3% | assay 98.5-100.5% dry basis (complexometric) | assay 98.5-100.5% (based on anhydrous substance) | assay ≥99.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| solubility 1 M acetic acid: soluble, hydrochloric acid: soluble (3 N), alcohol: insoluble, nitric acid: soluble (2 N) | solubility - | solubility - | solubility H2O: insoluble |
| density 2.93 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.93 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.93 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.93 g/mL at 25 °C (lit.) |
| agency tested according to Ph. Eur. | agency reag. Ph. Eur. | agency - | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium carbonate
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 21069-1KG | 04061838771438 |