Merck
C4830
Calcium carbonate
BioXtra, ≥99.0%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CaCO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
100.09
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-439-9
Beilstein/REAXYS Number:
8008338
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
impurities
≤0.002% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
solubility
H2O: insoluble
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ba: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.002%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.01%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Sr: ≤0.1%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium carbonate
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)