Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 010,00 Kč |
O této položce
2 010,00 Kč
material
stainless steel needle (point style 2)
needle size
22s ga (bevel tip)
feature
needle type RN (removable needle), point style 2
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80530
needle L
51 mm (2 in.)
volume
50 μL
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| material stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 2) |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename Hamilton 80530 | manufacturer/tradename Hamilton 80430 | manufacturer/tradename Hamilton 80330 | manufacturer/tradename Hamilton 80730 |
| volume 50 μL | volume 25 μL | volume 10 μL | volume 250 μL |
| needle size 22s ga (bevel tip) | needle size 22s ga (bevel tip) | needle size 26s ga (bevel tip) | needle size 22s ga (bevel tip) |
| needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® syringe, 700 series, removable needle
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 20788 | 04061838347077 |