Změnit zobrazení
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 970,00 Kč |
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
1 970,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
glass body
needle size
(not included)
feature
without needle Luer Tip
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81101
needle L
, n/a
volume
250 μL
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| material glass body | material glass body | material glass body | material glass body |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| volume 250 μL | volume 0.5 mL | volume 50 μL | volume 10 μL |
| feature without needle Luer Tip | feature without needle Luer Tip | feature without needle Luer Tip | feature without needle Luer Tip |
| manufacturer/tradename Hamilton 81101 | manufacturer/tradename Hamilton 81201 | manufacturer/tradename Hamilton 80901 | manufacturer/tradename Hamilton 80001 |
| needle L , n/a | needle L , n/a | needle L , n/a | needle L , n/a |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series, luer tip
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 20717 | 04061832873176 |