Přeskočit na
16016
Phenol
≥99.5% (GC) (calc. on H2O free substance), crystalline (detached), puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Synonyma:
Hydroxybenzene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
814,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 710,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 810,00 Kč
6 x 1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
24 100,00 Kč
25 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
37 600,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
94.11
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352104
EC Number:
203-632-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
969616
Assay:
≥99.5% (GC), 99.0-100.5% (calc. on H2O free substance)
Form:
crystalline (detached)
814,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Phenol, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, ≥99.5% (GC), crystalline (detached)
agency
complies with USP (identity)
Quality Segment
vapor density
3.24 (vs air)
vapor pressure
0.09 psi ( 55 °C), 0.36 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss.
assay
≥99.5% (GC), 99.0-100.5% (calc. on H2O free substance)
form
crystalline (detached)
autoignition temp.
1319 °F
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
expl. lim.
8.6 %
impurities
acidic reac. Impurities, in accordance, organic volatile impurities, in accordance (GC), residual solvents, complies, ≤0.05% non-volatile matter, ≤0.3% water (Karl Fischer)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
transition temp
solidification point ≥40 °C
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
water monitoring
suitability
in accordance for appearance of solution, Citrobacter spp., Escherichia coli, coliforms
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Phenol is an aromatic alcohol. Various industrial processes for the synthesis of phenol have been proposed.
Application
Phenol may be employed for the isolation of deoxyribonucleic acid from Bacillus subtilis.[1] It may be used in the Berthelot color reaction for the quantitative estimation of ammonia.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
33517242322185450
Phenol puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, ≥99.5% (GC), crystalline (detached)
Sigma-Aldrich
16016
Phenol
Phenol puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., 99.0-100.5%
Sigma-Aldrich
33517
Phenol
Phenol ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
242322
Phenol
Phenol unstabilized, ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
185450
Phenol
assay
≥99.5% (GC), 99.0-100.5% (calc. on H2O free substance)
assay
99.0-100.5%, 99.5-100.5% (GC)
assay
≥99.0%
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
182 °C (lit.)
bp
180-181 °C, 182 °C (lit.)
bp
182 °C (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
form
crystalline (detached)
form
solid
form
-
form
crystalline (flakes), crystalline (solid), crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
177.8 °F - closed cup
flash_point_c
81 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 1-1 (1996)
PREPARATION OF TRANSFORMING DEOXYRIBONUCLEIC ACID BY PHENOL TREATMENT.
H SAITO et al.
Biochimica et biophysica acta, 72, 619-629 (1963-08-20)
Phenol-hypochlorite reaction for determination of ammonia.
Weatherburn M W.
Analytical Chemistry, 39(8), 971-974 (1967)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
633631-25G04061832721644
16016-500G-F04061834184324
16016-500G-R04061838745194
16016-1KG-R04061838745187
16016-25KG-R04061834411284
16016-6X500G-R04061834411307
16016-100G-R04061838745170
16016-6X1KG-R04061834411291