Přeskočit na
242322
Phenol
ACS reagent grade, ≥99.0%
Synonyma:
Hydroxybenzene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 660,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 610,00 Kč
1.5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 810,00 Kč
5 107,50 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
94.11
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023301
UNSPSC Code:
12352104
EC Number:
203-632-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
969616
Assay:
≥99.0%
1 660,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Phenol, ACS reagent, ≥99.0%
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
3.24 (vs air)
vapor pressure
0.09 psi ( 55 °C), 0.36 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
autoignition temp.
1319 °F
expl. lim.
8.6 %
clarity of soln
passes test
impurities
≤0.5% water
evapn. residue
≤0.05%
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
transition temp
freezing point ≥40.5 °C
solubility
water: soluble 84 g/L at 20 °C
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
General description
Phenol is a versatile organic compound with applications in organic synthesis, pharmaceuticals and plastics.
Application
Phenol has been used in the preparation of a reagent for the isolation of miRNA by a phenol-based method.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
3351718545016017
Phenol ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
242322
Phenol
Phenol puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., 99.0-100.5%
Sigma-Aldrich
33517
Phenol
Phenol unstabilized, ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
185450
Phenol
Phenol puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.5-100.5% (GC)
Sigma-Aldrich
16017
Phenol
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., 99.0-100.5%
description
unstabilized, ReagentPlus®, ≥99%
description
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.5-100.5% (GC)
assay
≥99.0%
assay
99.0-100.5%, 99.5-100.5% (GC)
assay
≥99%
assay
99.5-100.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: soluble 84 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
water: soluble 84 g/L at 20 °C
solubility
-
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
182 °C (lit.)
bp
182 °C (lit.), 180-181 °C
bp
182 °C (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
177.8 °F - closed cup
flash_point_c
81 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?