Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 701,00 Kč |
10 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 370,00 Kč 1 027,50 Kč |
100 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 780,00 Kč |
250 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 140,00 Kč |
10 x 1 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 540,00 Kč |
1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 12 100,00 Kč |
O této položce
701,00 Kč
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
product line
LiChropur™
form
liquid
quality
LiChropur™
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
concentration
~10% (~1.3 M)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
density
0.86 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CO.FB(F)F
InChI
1S/CH4O.BF3/c1-2;2-1(3)4/h2H,1H3;
InChI key
JBXYCUKPDAAYAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| grade derivatization grade (GC derivatization) | grade - | grade - | grade - |
| concentration ~10% (~1.3 M) | concentration 12.5-15.5% boron trifluoride | concentration 49-53% ( by NaOH, titration), 50% w/w in methanol | concentration 12-16% (titration by NaOH), 14% in methanol |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| density 0.86 g/mL at 20 °C | density 0.859 g/mL at 25 °C | density 1.203 g/mL at 25 °C | density 0.859 g/mL at 25 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boron trifluoride-methanol solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system, Kidney
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?