Přeskočit na
61626
Boron trifluoride methanol complex solution
12.5-15.5% BF3 basis
Synonyma:
BF3MeOH, Boron fluoride methanol, Boron trifluoride methanol, Boron trifluoride-methanol Complex
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 080,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 980,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
BF3 · MeOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
131.89
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3693581
2 080,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
reaction suitability
core: boron, reagent type: Lewis acid, reagent type: catalyst
concentration
12.5-15.5% boron trifluoride
density
0.859 g/mL at 25 °C
functional group
hydroxyl
SMILES string
CO.FB(F)F
InChI
1S/CH4O.BF3/c1-2;2-1(3)4/h2H,1H3;
InChI key
JBXYCUKPDAAYAS-UHFFFAOYSA-N
General description
BF3-MeOH solution is a Lewis acid-base complex used as a versatile reagent and catalyst in organic synthesis.
Application
Boron trifluoride-methanol complex solution can be used for the deprotection of acetylated amines of cyanine dyes to form products with free amino groups. It may be used for the conversion of sulfur-containing phosphoramidates to the corresponding phosphate methyl ester.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
B125215716134821
reaction suitability
core: boron, reagent type: catalyst, reagent type: Lewis acid
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
core: boron, reagent type: Lewis acid, reagent type: catalyst
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
-
functional group
hydroxyl
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
density
0.859 g/mL at 25 °C
density
0.859 g/mL at 25 °C
density
0.86 g/mL at 20 °C
density
1.203 g/mL at 25 °C
concentration
12.5-15.5% boron trifluoride
concentration
12-16% (titration by NaOH), 14% in methanol
concentration
~10% (~1.3 M)
concentration
49-53% ( by NaOH, titration), 50% w/w in methanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system, Kidney
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
60.8 °F - closed cup
flash_point_c
16 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?