Přeskočit na
156477
4-(Dimethylamino)benzaldehyde
ACS reagent grade, 99%, powder
Synonyma:
Ehrlich’s reagent
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 450,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 910,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 520,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
12 400,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2NC6H4CHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
149.19
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-819-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
606802
Assay:
99%
Form:
powder
1 450,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
4-(Dimethylamino)benzaldehyde, ACS reagent, 99%
grade
ACS reagent
Quality Level
assay
99%
form
powder
ign. residue
≤0.1%
mp
72-75 °C (lit.)
solubility
alcohol: passes test (APHA ≤60), hydrochloric acid: passes test
λmin
369 nm
λmax
385 nm
functional group
aldehyde, amine
SMILES string
CN(C)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
InChI key
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Application
4-(Dimethylamino)benzaldehyde has been used in the preparation of trans-4-dimethylamino-4′-nitrostilbene.[1]
Forms colored condensation products (Schiff bases) with pyrroles and primary amines.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
331301097628.03057
assay
99%
assay
≥99% (perchloric acid titration)
assay
98%
assay
≥98.0% (GC)
solubility
alcohol: passes test (APHA ≤60), hydrochloric acid: passes test
solubility
ethanol: 0.1 g/10 mL
solubility
H2O: slightly soluble
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
72-75 °C (lit.)
mp
72-75 °C (lit.), 73-75 °C
mp
72-75 °C (lit.)
mp
75 °C
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
functional group
aldehyde, amine
functional group
-
functional group
aldehyde, amine
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Dimethylamino)benzaldehyde
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
327.2 °F - closed cup
flash_point_c
164 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Na Cao et al.
Nature communications, 10(1), 2877-2877 (2019-06-30)
The electrochemical N2 fixation to produce ammonia is attractive but significantly challenging with low yield and poor selectivity. Herein, we first used density function theory calculations to reveal adjacent bi-Ti3+ pairs formed on anatase TiO2 as the most active electrocatalytic
Journal of the American Chemical Society, 116, 3760-3760 (1994)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 6038-6038 (1994)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
156477-100G04061835554331
156477-250G04061835561506
156477-25G04061835554348
156477-500G04061835554355
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?