Přeskočit na
8.03057
4-(Dimethylamino)benzaldehyde
for synthesis
Synonyma:
4-(Dimethylamino)benzaldehyde, p-Formyldimethylaniline, Ehrlich′s reagent
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
842,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 220,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 570,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 140,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
4-[(CH3)2N]C6H4CHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
149.19
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
202-819-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
powder
842,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
autoignition temp.
445 °C
potency
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
75 °C
transition temp
flash point >100 °C
density
1.22 g/cm3 at 20.1 °C
bulk density
350 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
N(C)(C)c1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
InChI key
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis, characterization and antioxidant activity: This article explores the synthesis of Nickel (II) Schiff Base Complexes derived from 4-(dimethylamino) benzaldehyde, emphasizing their antioxidant activities (N Nawaz, I Ahmad, NM Darwesh, A Wahab, 2020).
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 70 °C
Melting range (upper value): ≤ 75 °C
Identity (IR): passes test
Related substances (TLC): ≤ 0.2 %
Appearance of solution a (colour): clear
Appearance of solution b (colour): clear
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
15647733130D2004
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
assay
≥99% (perchloric acid titration)
assay
≥99% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
density
1.22 g/cm3 at 20.1 °C
density
-
density
-
density
-
mp
75 °C
mp
72-75 °C (lit.)
mp
72-75 °C (lit.), 73-75 °C
mp
72-75 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Dimethylamino)benzaldehyde
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
327.2 °F - closed cup
flash_point_c
164 °C - closed cup
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
803057010004022536377902
803057002504027269912932
803057025004022536377919
803057100004022536377926