Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 444,00 Kč | |
| 500 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 410,00 Kč | |
| 1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 680,00 Kč |
O této položce
444,00 Kč
vapor density
2.8 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
590 °F
expl. lim.
5 %
dilution
(for general lab use)
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−104 °C (lit.)
solubility
water: insoluble
density
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCC=CC1
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2
InChI key
HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay 99% | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility water: insoluble | solubility - | solubility - | solubility 0.21 g/L |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| vapor pressure 160 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 160 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 160 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 90 hPa ( 20 °C) |
| mp −104 °C (lit.) | mp −104 °C (lit.) | mp −104 °C (lit.) | mp -104 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclohexene
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
1.4 °F
flash_point_c
-17 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 125431-2.5L | 04061838723567 |
| 125431-1L | 04061838723550 |
| 125431-100ML | 04061838723543 |
| 125431-PZ | 04061826597170 |
| 125431-500ML | 04061838723574 |