Přeskočit na
8.02824
Cyclohexene
(stabilized) for synthesis
Synonyma:
Cyclohexene, 1,2,3,4-Tetrahydrobenzene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
802,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
970,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 710,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 180,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H10
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
82.14
UNSPSC Code:
12352002
EC Index Number:
203-807-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
802,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
90 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
310 °C
potency
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.2-7.7 % (v/v)
pH
7-8 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
kinematic viscosity
0.82 cSt (calculated)
bp
83 °C/1013 hPa
mp
-104 °C
transition temp
flash point -15.6 °C (DIN 51755 Part 1)
solubility
0.21 g/L
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C1CCC=CC1
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2
InChI key
HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Preparation of cyclohexene isotopologues and stereoisotopomers from benzene: This groundbreaking study demonstrates the transformation of benzene into various forms of cyclohexene, expanding the potential applications of this compound in scientific research (JA Smith, KB Wilson, RE Sonstrom, PJ Kelleher, 2020).
  • Highly selective oxidation of cyclohexene to 2-cyclohexene-1-one in water using molecular oxygen over Fe–Co–gC3N4: This study explores an environmentally friendly method of oxidizing cyclohexene using molecular oxygen, showing potential for green chemistry applications (D Yang, T Jiang, T Wu, P Zhang, H Han, 2016).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.810 - 0.811
Identity (IR): passes test
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
29240125431T12203
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0%
assay
99%
assay
97%
solubility
0.21 g/L
solubility
-
solubility
water: insoluble
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
-104 °C
mp
−104 °C (lit.)
mp
−104 °C (lit.)
mp
-
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
density
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclohexene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
1.4 °F
flash_point_c
-17 °C
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
802824500004022536663609
802824010004022536376486
802824050004022536376493
802824100004022536376509
802824250004022536774985