Přeskočit na
10850
D-(−)-Arabinose
≥99.0%, suitable for microbiology
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 210,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 830,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H10O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
150.13
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-708-5
Beilstein/REAXYS Number:
1723079
MDL number:
2 210,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC), ≥99.0%
form
powder
optical activity
[α]20/D −104±2.0°, 24 hr, c = 10% in H2O
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
mp
162-164 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤500 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤25 mg/kg, Fe: ≤17 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤15 mg/kg
application(s)
microbiology
SMILES string
O[C@@H]1COC(O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5?/m1/s1
InChI key
SRBFZHDQGSBBOR-ZRMNMSDTSA-N
General description
D-Arabinose is a rare aldopentose, and is rarely utilized by enteric bacteria as a source of carbon and energy. It is also found in the aloins of the plant genus Aloe and as a constituent of the polysaccharide of the bacterial genus Mycobacterium. Some of the enteric bacteria like Escherichia coli K-12 can mutate to utilize D-arabinose.
Application
D-(-)-Arabinose has been used as an inducer of λ-RED recombinant gene expression.
Biochem/physiol Actions
D-Arabinose is a reducing sugar. It is a pentose analog of D-ribose that is a constituent of mycobacterial cell wall arabinogalactans. It is also a substrate for D-erythroascorbic acid synthesis in yeast.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A3131PHR210010839
Arabinose Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2100
Arabinose
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥98% (GC)
assay
-
assay
≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
mp
162-164 °C (lit.)
mp
162-164 °C (lit.)
mp
162-164 °C (lit.)
mp
155-159 °C, 160-163 °C (lit.)
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤17 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Ca: ≤500 mg/kg, Cu: ≤25 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Zn: ≤15 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤200 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
ign. residue
-
ign. residue
-
ign. residue
≤0.1%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(−)-Arabinose
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
10850-100G04061838686114
10850-25G04061838686121