Přeskočit na
A3131
D-(−)-Arabinose
≥98% (GC)
Synonyma:
Aldehydo-D-arabinose
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 800,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 910,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 700,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H10O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
150.13
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-708-5
Beilstein/REAXYS Number:
1723079
MDL number:
1 800,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
optical activity
[α]20/D -105 to -103 °, c = 4% (w/v) in water
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white to off-white
mp
162-164 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
O[C@@H]1COC(O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5?/m1/s1
InChI key
SRBFZHDQGSBBOR-ZRMNMSDTSA-N
Application
D-(−)-Arabinose is a D-ribose analogue present in sugar polymers such as the arabinogalatans of mycobacterial cell walls and plant tissues. D-Arabinose is a substrate used to identify, differentiate and characterize arabinose isomerase(s) that have commercial value in the production of tagatose, a low calorie sweetener.
Biochem/physiol Actions
D-Arabinose is a reducing sugar. It is a pentose analog of D-ribose that is a constituent of mycobacterial cell wall arabinogalactans. It is also a substrate for D-erythroascorbic acid synthesis in yeast.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
D3179R7500M9376
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (GC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
microbial (fermentation)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(−)-Arabinose
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?