Přeskočit na
105899
Cyclohexanol
ReagentPlus®, 99%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 130,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 550,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 930,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6H11OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
100.16
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023102
UNSPSC Code:
12352104
EC Number:
203-630-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
906744
Assay:
99%
Bp:
160-161 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.98 mmHg ( 25 °C)
1 130,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.98 mmHg ( 25 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
autoignition temp.
572 °F
expl. lim.
12.25 %
dilution
(for general lab use)
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
bp
160-161 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
density
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
InChI key
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
General description
Cyclohexanol is an alicyclic alcohol. It is industrially produced from phenol, via hydrogenation in the presence of Ni/Al2O3 catalyst. It is also produced from cyclohexane, via oxidation with molecular oxygen in the presence of Co3O4 nanocrystals (catalyst). A mixture of cyclohexanone (K) and cyclohexanol (A) is known as KA oil. KA oil can be generated from cyclohexane, via liquid-phase oxidation.
Application
Cyclohexanol may be used in the preparation of ε-caprolactam and adipic acid, important precursors for the industrial synthesis of nylon-6 and nylon-6.6, respectively.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
C102180458597676861
assay
99%
assay
99.8%
assay
99%
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
20-22 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
mp
-
mp
4-7 °C (lit.)
bp
160-161 °C (lit.)
bp
155 °C (lit.)
bp
83 °C/50 mmHg (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
autoignition temp.
572 °F
autoignition temp.
788 °F
autoignition temp.
-
autoignition temp.
500 °F
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
refractive index
n20/D 1.450 (lit.)
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclohexanol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
147.2 °F - closed cup - DIN 51794
flash_point_c
64 °C - closed cup - DIN 51794
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Nazanin Vafaei et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 191(3), 905-920 (2020-01-11)
The time course study of high monoester mixtures from soybean oil (HMMS) synthesis, as healthier alternatives to trans food products, in a supercritical CO2 (SCCO2) medium with and without enzyme, was investigated. Phosphorous nuclear magnetic resonance (31P-NMR) was used to
Cong Gao et al.
International journal of biological macromolecules, 162, 1642-1652 (2020-08-17)
The low cost, environmental friendliness, and reproducibility of kraft lignin (KL) make it a potential candidate for the development of new green material. The phosphorylation of KL can extend its application as a flame-retardant material. Herein, the phosphorylated kraft lignin
Catalytic oxidation of cyclohexane to cyclohexanol and cyclohexanone over Co3O4 nanocrystals with molecular oxygen.
Zhou L, et al.
Applied Catalysis A: General, 292, 223-228 (2005)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
105899-3L04061838673251
105899-1L04061838673220
105899-25ML04061838673244
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?