Přeskočit na
C102180
Cyclohexanone
99.8%, liquid, suitable for synthesis, ReagentPlus®
Synonyma:
pimelic ketone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
924,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 660,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 110,00 Kč
25 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
34 200,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6H10(=O)
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
98.14
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-631-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
385735
Assay:
99.8%
Bp:
155 °C (lit.)
Vapor pressure:
3.4 mmHg ( 20 °C)
924,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Cyclohexanone, ReagentPlus®, 99.8%
vapor density
3.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
3.4 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99.8%
form
liquid
autoignition temp.
788 °F
expl. lim.
1.1 %, 100 °F, 9.4 %
dilution
(for general lab use)
refractive index
n20/D 1.450 (lit.)
pH
~7 (20 °C, 70 g/L)
bp
155 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
density
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
InChI key
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
General description
Cyclohexanone is a cyclic ketone that can be prepared by either the oxidation of cyclohexane or the hydrogenation of phenol. It is an important raw material in the production of caprolactam, adipic acid, and nylon. It is also used as a solvent in insecticides, wood stains, paint and varnish removers, spot removers, cellulosics, and natural and synthetic resins and lacquers.
Application
Cyclohexanone can be used as a reactant to synthesize:
  • Secondary amines by reductive amination.
  • Adipic acid.
  • Tetrasubstituted propargylamines.
It can also be used as a solvent in the triphenylmethyl chloride-initiated atom transfer radical polymerization of styrene to prepare polystyrene in the presence of a catalyst.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
29140291351.02888
Cyclohexanone Selectophore™, ≥99.5%
Supelco
29135
Cyclohexanone
Cyclohexanone EMPLURA®
Supelco
1.02888
Cyclohexanone
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
99.8%
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
autoignition temp.
788 °F
autoignition temp.
788 °F
autoignition temp.
788 °F
autoignition temp.
430 °C
refractive index
n20/D 1.450 (lit.)
refractive index
n20/D 1.450
refractive index
n20/D 1.450 (lit.), n20/D 1.451
refractive index
-
mp
−47 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
mp
-31 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclohexanone
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
111.2 °F - closed cup
flash_point_c
44 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?