Přeskočit na
09685
Ammonium ion solution for ISE
1000 mg/kg N, analytical standard (for ion-selective electrodes)
Synonyma:
Ammonium chloride solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 930,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NH4Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
53.49
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
1 930,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
1000 mg/kg N
density
1.00 g/mL at 20 °C, 0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[H][N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Preparation Note
prepared with NH4Cl and H2O
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1029953PHR13271.01145
Ammonium chloride United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1029953
Ammonium chloride
concentration
1000 mg/kg N
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
300
density
1.00 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
density
1.53 g/cm3 at 25 °C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
12125-02-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Allison L Boyd et al.
The Journal of experimental medicine, 211(10), 1925-1935 (2014-09-03)
Allogeneic hematopoietic stem cell (HSC) transplantation (HSCT) is currently the leading strategy to manage acute myeloid leukemia (AML). However, treatment-related morbidity limits the patient generalizability of HSCT use, and the survival of leukemic stem cells (LSCs) within protective areas of
Christine Burkard et al.
PloS one, 9(7), e101762-e101762 (2014-07-16)
Studies of viral entry into host cells often rely on the detection of post-entry parameters, such as viral replication or the expression of a reporter gene, rather than on measuring entry per se. The lack of assays to easily detect
Alexander J F Egan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(22), 8197-8202 (2014-05-14)
Bacteria surround their cytoplasmic membrane with an essential, stress-bearing peptidoglycan (PG) layer. Growing and dividing cells expand their PG layer by using membrane-anchored PG synthases, which are guided by dynamic cytoskeletal elements. In Escherichia coli, growth of the mainly single-layered
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
09685-250ML04061838195418