Hlavní dokumenty
1.01145
Supelco
Ammonium chloride
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyma:
Ammonium chloride, Sal ammoniac
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
H4ClN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
53.49
MDL number:
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
235-186-4
NACRES:
NA.21
assay:
≥99.8% (silver nitrate titration)
99.0-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
grade:
ACS reagent
form:
crystalline powder
solubility:
372 g/L (External MSDS)
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
1.3 hPa ( 30 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.8% (silver nitrate titration)
99.0-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
form
crystalline powder
autoignition temp.
>400 °C
potency
1410 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
ign. residue
≤0.01% (as sulfate)
loss
≤1% loss on drying, 105°C
pH
4.7 (25 °C, 200 g/L in H2O, External MSDS)
mp
338 °C (sublimed; External MSDS)
solubility
372 g/L (External MSDS)
density
1.53 g/cm3 at 25 °C
bulk density
600‑900 kg/m3
anion traces
bromide (Br-): passes test
iodide (I-): passes test
nitrate (NO3-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0001%
Pb: ≤0.0001%
Zn: ≤0.0002%
heavy metals: ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].N.[H+]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Restoration of the soil fertility under Cr(VI) and artificial drought condition by the utilization of plant growth-promoting Bacillus spp. SSAU2.: The study investigates the role of ammonium chloride in enhancing the effectiveness of Bacillus spp. in soil fertility restoration under stress conditions, showcasing its relevance in environmental science and microbiology (Sharma et al., 2024).
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 99.8 %
Assay (argentometric; calculated on dried substance): 99.0 - 100.5 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Acidity or alkalinity: passes test
pH-value (5 %; water, 25 °C): 4.5 - 5.5
Bromide, Iodide (Br,I): passes test
Nitrate (NO₃): ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0002 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Ni (Nickel): ≤ 0.0001 %
Pb (Lead): ≤ 0.0001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0002 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 1.0 %
Residue on ignition (as sulfate): ≤ 0.01 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)