Přeskočit na
03140
Copper(I) iodide
≥99.5%, purum
Synonyma:
Cuprous iodide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 050,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
17 300,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CuI
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
190.45
UNSPSC Code:
12161600
eCl@ss:
38150105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
EC Number:
231-674-6
MDL number:
3 050,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Copper(I) iodide, purum, ≥99.5%
vapor pressure
10 mmHg ( 656 °C)
Quality Segment
grade
purum
assay
≥99.5%
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
core: copper
reaction type: click chemistry
mp
605 °C (lit.)
density
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤5000 mg/kg
cation traces
Fe: ≤50 mg/kg
SMILES string
[Cu+].[I-]
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
InChI key
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
Application
Copper(I) iodide, in combination with cesium fluoride, can be used to promote Stille coupling reaction. It can also mediate the reaction between arenethiolate ions and different
nonactivated aryl iodides in hexamethylphosphoric triamide to form aryl sulfides.
Copper(I) iodide can be used to catalyze:
  • Thioetherification of aryl halides using thiourea and alkyl bromides in wet polyethylene glycol and in the presence of potassium carbonate as a base.
  • Reaction between acetylenes and metal halides in diethylamine to form transition metal alkynyl complexes.
  • Reaction between terminal alkynes with phenylchalcogenyl halides to form alkynyl selenides, sulfides and tellurides.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
2155549390138.18311
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
core: copper
reaction type: click chemistry
reaction suitability
core: copper
reaction suitability
-
reaction suitability
-
assay
≥99.5%
assay
99.999% trace metals basis
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
605 °C (lit.)
mp
605 °C (lit.)
mp
-
mp
588 °C
cation traces
Fe: ≤50 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
density
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
density
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
5.62 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(I) iodide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Oral
target_organs
Thyroid
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Facile substitution reaction between nonactivated aryl iodides and arenethiolates in the presence of copper (I) iodide.
Suzuki H, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 9(11), 1363-1364 (1980)
Significant enhancement of the Stille reaction with a new combination of reagents?copper (I) iodide with cesium fluoride.
Mee SP, et al.
Chemistry?A European Journal , 11(11), 3294-3308 (2005)
One?Pot Thioetherification of Aryl Halides Using Thiourea and Alkyl Bromides Catalyzed by Copper (I) Iodide Free from Foul?Smelling Thiols in Wet Polyethylene Glycol (PEG 200).
Firouzabadi H, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 352(1), 119-124 (2010)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
03140-50KG04061834426554
03140-1KG04061826714256
03140-100G04061835554003