Měděné katalyzátory
Měděné katalyzátory jsou vhodné pro mírnější reakční podmínky a vykazují vynikající výtěžky. Chemické reakce jsou však pomalé a vyžadují vysoké teploty. Z reakcí zprostředkovaných přechodnými kovy za účelem tvorby vazeb uhlík-uhlík a uhlík-heteroatomy se měděná katalýza využívá při Ullmannových reakcích, Diels-Alderových reakcích, rozšiřování kruhů, Castro-Stevensově spojování, Charaschově-Sosnovského reakci a pozoruhodné variantě Huisgenovy 1,3-dipolární cykloadice využívající Cu(I) katalyzátor, kterou nezávisle na sobě vyvinuli Meldal a Sharpless. Tato takzvaná mědí(I)katalyzovaná azido-alkynová cykloadice (CuAAC) dává vzniknout triazolu z terminálního alkynu a azidu.
Katalýza vazeb uhlík-uhlík a uhlík-heteroatom je klíčová pro syntetickou chemii a syntézu farmakologických, materiálových a biologických sloučenin. Organická rozpouštědla a ligandy jako aditiva pro mědí katalyzované reakce křížové vazby mohou zlepšit výtěžky reakcí a využít mírnější podmínky. Nabízíme účinné měděné katalyzátory a prekatalyzátory a také komponenty obsahující měď v podobě kovových organických rámců (MOF).