Přeskočit na
01934
Dimethyl sulfoxide
for inorganic trace analysis, ≥99.99995% (metals basis)
Dimethyl sulfoxide
Synonyma:
DMSO
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 720,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2SO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
78.13
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-664-3
Beilstein/REAXYS Number:
506008
MDL number:
Assay:
≥99.9% (GC), ≥99.99995% (metals basis)
Bp:
189 °C
Vapor pressure:
0.42 mmHg ( 20 °C), 0.42 mmHg
5 720,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
2.7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C), 0.42 mmHg
assay
≥99.9% (GC), ≥99.99995% (metals basis)
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F, 42 %
dilution
(for analytical testing)
color
colorless
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C
mp
16-19 °C
solubility
H2O: miscible (completely)
density
1.099-1.101 g/mL at 20 °C, 1.10 g/mL (lit.)
SMILES string
CS(C)=O
cation traces
Ag: ≤0.5 μg/kg, Al: ≤1 μg/kg, As: ≤0.01 mg/kg, Au: ≤0.5 μg/kg, Be: ≤0.5 μg/kg, Bi: ≤0.5 μg/kg, Ca: ≤20 μg/kg, Cd: ≤0.5 μg/kg, Ce: ≤0.5 μg/kg, Co: ≤0.5 μg/kg, Cr: ≤5 μg/kg, Cs: ≤0.5 μg/kg, Cu: ≤5 μg/kg, Fe: ≤20 μg/kg, Ga: ≤0.5 μg/kg, Ge: ≤0.5 μg/kg, Hg: ≤5 μg/kg, In: ≤10 μg/kg, Ir: ≤0.5 μg/kg, K: ≤10 μg/kg, Li: ≤0.5 μg/kg, Mg: ≤10 μg/kg, Mn: ≤5 μg/kg, Mo: ≤0.5 μg/kg, Na: ≤50 μg/kg, Ni: ≤5 μg/kg, Os: ≤1 μg/kg, Pb: ≤0.5 μg/kg, Pd: ≤0.5 μg/kg, Pt: ≤0.5 μg/kg, Rb: ≤0.5 μg/kg, Rh: ≤0.5 μg/kg, Ru: ≤0.5 μg/kg, Sb: ≤0.5 μg/kg, Se: ≤0.01 mg/kg, Sn: ≤0.5 μg/kg, Sr: ≤0.5 μg/kg, Ti: ≤5 μg/kg, Tl: ≤0.5 μg/kg, U: ≤0.5 μg/kg, V: ≤0.5 μg/kg, Zn: ≤5 μg/kg, Zr: ≤0.5 μg/kg
application(s)
sample preparation
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Enzymatic/chemical analysis of dietary fiber.: Focused on the analytical techniques for analyzing dietary fibers, which could be adapted for the analysis of complex organic matrices in the presence of DMSO ( Theander et al., 1994).
  • Levans: I. Fractionation, solution viscosity, and chemical analysis of levan produced by Streptococcus salivarius.: This research details the fractionation and analysis of bacterial levan, which could inform studies involving the solubilization and analysis of similar polysaccharides in DMSO ( Ehrlich et al., 1975).
Other Notes
For information on dimethyl sulfoxide miscibility, please visit the following link:
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
Disclaimer
Supercools easily and remelts slowly at room temperature. Solidified product can be re-liquified by warming to room temperature without detriment to the product.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR1309D4540472301
application(s)
sample preparation
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99.9% (GC), ≥99.99995% (metals basis)
assay
-
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.9%
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
-
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl sulfoxide
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Claudia C Faria et al.
Cancer research, 75(1), 134-146 (2014-11-14)
Medulloblastoma is the most common malignant pediatric brain tumor, with metastases present at diagnosis conferring a poor prognosis. Mechanisms of dissemination are poorly understood and metastatic lesions are genetically divergent from the matched primary tumor. Effective and less toxic therapies
A Hillarp et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 12(9), 1545-1553 (2014-06-27)
Apixaban is an oral direct factor Xa inhibitor developed for the prophylaxis and treatment of thromboembolic disorders. Laboratory monitoring is not necessary, but the effects on common coagulation reagents and assays constitute clinically valuable information. To investigate the effects of apixaban
Rory W Blackler et al.
British journal of pharmacology, 172(4), 992-1004 (2014-10-10)
Hydrogen sulphide is an important mediator of gastrointestinal mucosal defence. The use of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) is significantly limited by their toxicity in the gastrointestinal tract. Particularly concerning is the lack of effective preventative or curative treatments for NSAID-induced
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
144177-10G04061836816858
01934-1L04061837849244
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review