Přeskočit na
01310
N-Acetyl-L-methionine
≥98.5% (T)
Synonyma:
N-acetyl-L-lysine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 330,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 690,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3SCH2CH2CH(NHCOCH3)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
191.25
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-617-7
Beilstein/REAXYS Number:
1725552
MDL number:
1 330,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.5% (T), ≥98.5% (TLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D -21.0±1.0°, c = 1% in H2O
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
103-106 °C (lit.)
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CSCC[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m0/s1
InChI key
XUYPXLNMDZIRQH-LURJTMIESA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
01042589837441511
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
solid
form
solid
assay
≥98.5% (T), ≥98.5% (TLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
99%
mp
103-106 °C (lit.)
mp
77-81 °C
mp
103-106 °C (lit.)
mp
187-190 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
optical activity
[α]20/D -21.0±1.0°, c = 1% in H2O
optical activity
[α]20/D −24.0±3°, c = 1% in methanol
optical activity
-
optical activity
[α]25/D −23±3°, c = 2 in ethanol
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
01310-25G04061833416365
01310-5G04061838608932