Merck
441511
N-Acetyl-L-leucine
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Synonyma:
N-Acetyl-L-(-)-leucine, Acetylleucine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2CHCH2CH(NHCOCH3)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
173.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
214-706-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1724849
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
N-Acetyl-L-leucine, ReagentPlus®, 99%
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
solid
optical activity
[α]25/D −23±3°, c = 2 in ethanol
reaction suitability
reaction type: C-H Activation, reaction type: solution phase peptide synthesis, reagent type: catalyst
reaction type: Peptide Synthesis
mp
187-190 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine, carboxylic acid
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO3/c1-5(2)4-7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)/t7-/m0/s1
InChI key
WXNXCEHXYPACJF-ZETCQYMHSA-N
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Acetyl-L-leucine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)