Přeskočit na
MSLM10001
MilliSnap system large white adapter for incubation on liquid media cassette
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 ea
Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
1 940,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116129
1 940,00 Kč
Odhaduje se, že bude odesláno dnespodrobné informace
Vyžádat další informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
manufacturer/tradename
MilliSnap
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
General description
Designed to simplify your workflow, the MilliSnap plug and play system is a hands-free method for separating your Milliflex funnel and attaching the membrane to the Millipore media cassettes. The unique convex shape of the Milliflex membrane combined with the MilliSnap system ensures proper contact between membrane and media.
Legal Information
MILLISNAP is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
MSSM10001MSSM25001MSGLASS01
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
water monitoring
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
manufacturer/tradename
MilliSnap
manufacturer/tradename
MilliSnap
manufacturer/tradename
MilliSnap
manufacturer/tradename
MilliSnap