Merck
MSSM10001
MilliSnap system large black adapter for incubation on solid media cassette
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116129
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
manufacturer/tradename
MilliSnap
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
General description
Designed to simplify your workflow, the MilliSnap plug and play system is a hands-free method for separating your Milliflex funnel and attaching the membrane to the Millipore media cassettes. The unique convex shape of the Milliflex membrane combined with the MilliSnap system ensures proper contact between membrane and media.
Legal Information
MILLISNAP is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)