Změnit zobrazení
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Očekávané datum odeslání29. května 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 2 480,00 Kč |
O této položce
UNSPSC Code:
23151806
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
2 480,00 Kč
Očekávané datum odeslání29. května 2026podrobné informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Level
shipped in
ambient
Legal Information
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - | shipped in - |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level SP1 | Quality Level - |
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| MP0DADAPT | 04053252491436 |