Merck
MP0DADPTF
Disposable Adapter Kit 6 through adapters, required if using MP0DDIVERTR
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
1 KIT
2 480,00 Kč
2 480,00 Kč
Očekávané datum odeslání19. ledna 2026podrobné informace
O této položce
UNSPSC Code:
23151806
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Přeskočit na
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 4
Tato položka
MP0DADAPTEZFITMICADZWDKADPA1
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
Quality Level
400
Quality Level
400