Přeskočit na
GR13
Anti-EGFR (Ab-3) Mouse mAb (225)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 μg
Očekávané datum odeslání01. dubna 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
9 420,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
51111800
Species reactivity:
(human, not mouse, not rat)
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
9 420,00 Kč
Očekávané datum odeslání01. dubna 2026podrobné informace
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
mouse
Quality Level
form
liquid
species reactivity
(human, not mouse, not rat)
storage condition
do not freeze
dilution
(Immunoprecipitation (1-2 µg per sample)
Neutralization Studies (2 µg/mL))
isotype
IgG1
storage temp.
2-8°C
General description
Purified mouse monoclonal antibody generated by immunizing BALB/c mice with the specified immunogen and fusing splenocytes with NS-1 mouse myeloma cells . Recognizes the ~170 kDa epidermal growth factor receptor protein.
Immunogen
Human
Application
Immunoprecipitation (1-2 µg per sample)Neutralization Studies (2 µg/mL)
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
GR13-100UG04055977228243