Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 200 μg | K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 4 410,00 Kč |
O této položce
biological source
goat
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized
does not contain
preservative
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
Související kategorie
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| species reactivity mouse | species reactivity rabbit | species reactivity rat | species reactivity mouse |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| isotype IgG | isotype IgG | isotype IgG | isotype IgG |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
General description
Immunogen
Application
Immunoblotting (1:5000-1:100,000, colorimetric; 1:10,000-1:200,000, chemiluminescence)
Immunohistochemistry (1:500-1:5000)
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| DC02L-200UG | 07790788053710 |