Přeskočit na
AP3212450
PET Membrane Filter
Millipore, filter diam. 124 mm, hydrophilic
Synonyma:
Woven Mesh Spacer, Dacron, 124 mm
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
50 pkg
K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
6 940,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Material:
PET membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
124 mm
Sterility:
non-sterile
6 940,00 Kč
K dispozici k odeslání DNESpodrobné informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
PET membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
diam.
124 mm
filter diam.
124 mm
shipped in
ambient
General description
Filter Code: AP32
Filter Type: Net filter
Application
  • Combining multiple filtration steps
  • Preventing upstream and downstream filters from blinding
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
LSWP04700HVHP14250AQFA09050
material
PET membrane, white filter, plain filter
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
material
plain filter, quartz membrane (fiber), white filter
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore, Mitex
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
diam.
124 mm
diam.
47 mm
diam.
142 mm
diam.
90 mm
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
feature
hydrophilic
feature
hydrophobic
feature
hydrophobic
feature
hydrophilic
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Find analytical tools for air and fluid particle contamination monitoring in industrial environments.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
AP321245004053252327759