Merck
AQFA09050
Quartz Membrane Filter
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonyma:
Quartz Fiber Membrane Filter without binder
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Material:
plain filter, quartz membrane (fiber), white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
90 mm
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
plain filter, quartz membrane (fiber), white filter
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
1.6 mL/min-cm2 water flow rate, 950 °C max. temp.
diam.
90 mm
filter diam.
90 mm
thickness
430 μm
shipped in
ambient
General description
Filter Code: AQFA
Filter Type: Depth filter
Application
  • Measuring heavy metal concentrations and small amounts of particles
  • EPA PM10 monitoring• PM2.5 monitoring
  • Microplastics analysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quartz Membrane Filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)