Přeskočit na
A100-M
NovaSeptum® Sealing
NovaSeptum® Crimping Tool
Synonyma:
Manual crimping tool for Novaseptum® pinch-pipes
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 ea
Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
25 900,00 Kč
O této položce
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
25 900,00 Kč
Odhaduje se, že bude odesláno dnespodrobné informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
NovaSeptum®
application(s)
sterile sampling
compatibility
for use with NovaSeptum® tube disconnection pinch pipes. NS6-15-05PK100
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A104-MNM004422406
application(s)
sterile sampling
application(s)
sterile sampling
application(s)
-
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
product line
NovaSeptum®
product line
NovaSeptum®
product line
NovaSeal
product line
-
compatibility
for use with NovaSeptum® tube disconnection pinch pipes. NS6-15-05PK100
compatibility
-
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes
compatibility
-
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
Quality Level
100
Quality Level
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NovaSeptum® Sealing
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
This article explains how to streamline transfer of an allogeneic cell therapies process to a CDMO partner and long-term manufacturing success.
Struggling to find a sampling solution for your process? Explore sterile manual and automated aseptic sampling to ensure product quality and safety.
Explore the importance of closed sampling in pharma manufacturing, focusing on regulatory guidance, bioburden control, and process monitoring.
Zobrazit všechny články
Související obsah
NovaSeptum® GO sterile sampling unit with 15 mL single-use conical tube for small volume and endotoxin sampling. Closed design for aseptic process. Reduce product loss and risks of contamination. Available in single and manifold sampling format. Easily integrated into stainless-steel system via multi-use connection types (TC, in-line, ingold®).
Zobrazit všechen související obsah