Merck
NM0044
NovaSeal Battery Powered Crimping Tool
AC/DC input 220 V / 240 V AC, EuroPlug, Kit content : crimping tool, 10,8V Li-ion battery, battery charger
Synonyma:
NovaSeal Electrical Crimping Tool
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
eCl@ss:
32010310
UNSPSC Code:
41121815
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
NovaSeal Battery Powered Crimping Tool, AC/DC input 220 V / 240 V AC, EuroPlug, Kit content : crimping tool, 10,8V Li-ion battery, battery charger
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes
Quality Level
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c