Přeskočit na
A009-M
NovaSeptum® Bag rack for manifold unit
9-port holder TC 64 for NAC-A, NAC-D, NAC-I, NAC-S
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 ea
Očekávané datum odeslání05. května 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
21 300,00 Kč
O této položce
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
21 300,00 Kč
Očekávané datum odeslání05. května 2026podrobné informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
stainless steel
Quality Level
needle size
2.0 mm
sterility
sterile
product line
NovaSeptum®
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
H
260–460 mm
L
250 mm
W
280 mm
weight
0.5 kg
application(s)
sterile sampling
compatibility
for use with 9-port Holder TC 64
General description
Device Configuration: Multi-sampling
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A011-MA012-MA008-M
compatibility
for use with 9-port Holder TC 64
compatibility
for use with 5-port Holder TC 50.5 for NAC-USI, NAC-USM
compatibility
for use with 9-port Holder TC 64 for NAC-USI, NAC-USM
compatibility
for use with 5-port Holder TC 50.5
product line
NovaSeptum®
product line
NovaSeptum®
product line
NovaSeptum®
product line
NovaSeptum®
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
application(s)
sterile sampling
application(s)
sterile sampling
application(s)
sterile sampling
application(s)
sterile sampling
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
L
250 mm
L
250 mm
L
250 mm
L
250 mm