Merck
A008-M
NovaSeptum® Bag rack for manifold unit (5-port Holder TC 50.5 for NAC-A, NAC-D, NAC-I, NAC-S)
5-port Holder TC50.5 for NAC-A, NAC-D, NAC-I, NAC-S
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
NovaSeptum® Bag rack for manifold unit (5-port Holder TC 50.5 for NAC-A, NAC-D, NAC-I, NAC-S), 5-port Holder TC50.5 for NAC-A, NAC-D, NAC-I, NAC-S
material
stainless steel
needle size
2.0 mm
sterility
sterile
product line
NovaSeptum®
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
H
260–460 mm
L
250 mm
W
280 mm
weight
0.5 kg
Quality Level
application(s)
sterile sampling
compatibility
for use with 5-port Holder TC 50.5
General description
Device Configuration: Multi-sampling
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany