Přeskočit na
8.43950
Tetrahydropyran
for synthesis
Synonyma:
Tetrahydropyran
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H10O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
86.13
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
205-552-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
bp
88 °C/1013 hPa
mp
-49.2 °C
transition temp
flash point -16 °C
density
0.88 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1CCCCC1
InChI
1S/C5H10O/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H2
InChI key
DHXVGJBLRPWPCS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.882 - 0.885
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
T1460590063687477
assay
≥99.0% (GC)
assay
98%
assay
≥99.9%
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.88 g/cm3 at 25 °C
density
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.077 g/mL at 20 °C (lit.)
bp
88 °C/1013 hPa
bp
187 °C (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
bp
95 °C/22 mmHg (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
-49.2 °C
mp
-
mp
−108 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahydropyran
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
3.2 °F - closed cup
flash_point_c
-16 °C - closed cup
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
843950100004027269246426
843950025004027269246419