Přeskočit na
900636
Tetrahydrofuran
≥99.9%, anhydrous, inhibitor-free, ZerO2®
Synonyma:
Degassed and low oxygen tetrahydrofuran, THF, Tetrahydrofuran ZerO2®, Butylene oxide, Oxolane, Tetramethylene oxide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
4 x 2 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 860,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH2)3CH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
72.11
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.07
EC Number:
203-726-8
Beilstein/REAXYS Number:
102391
MDL number:
Assay:
≥99.9%
Grade:
ZerO2®
Bp:
65-67 °C (lit.)
Vapor pressure:
114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C)
6 860,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Tetrahydrofuran, anhydrous, inhibitor-free, ZerO2®, ≥99.9%
grade
ZerO2®
Quality Segment
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9%
form
liquid
autoignition temp.
610 °F
quality
anhydrous
expl. lim.
1.8-11.8 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.002% water
water
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Application
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Other Notes
Greener alternatives are available for many THF applications, 2-Methyltetrahydrofuran (900520)
Legal Information
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahydrofuran
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-6.2 °F - closed cup
flash_point_c
-21.2 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
109-99-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)