Přeskočit na
8.41689
Adipic dihydrazide
for synthesis
Synonyma:
Adipic dihydrazide, Hexanedioic acid dihydrazide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 890,00 Kč
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 960,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H14N4O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
174.20
UNSPSC Code:
12352127
EC Index Number:
213-999-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
1 890,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
form
powder
autoignition temp.
360 °C
mp
178-182 °C
transition temp
flash point >150 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N(N)C(=O)CCCCC(=O)NN
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-9-5(11)3-1-2-4-6(12)10-8/h1-4,7-8H2,(H,9,11)(H,10,12)
InChI key
IBVAQQYNSHJXBV-UHFFFAOYSA-N
Application
<ul>
<li><strong>Comprehensive repair strategy in infected wound healing:</strong> Adipic dihydrazide is used in the formation of the GA/OKGM/MT hydrogel through a Schiff base reaction with modified gelatin (GA) to create an effective wound dressing with rapid hemostatic properties and the ability to promote fibroblast proliferation and migration, leading to accelerated wound healing (Qiu et al., 2024).</li>
<li><strong>Photothermally triggered shape memory polymers:</strong> Adipic dihydrazide was utilized in the cross-linking of porphyrin-based amphiphilic copolymer self-assemblies to create photothermally triggered one-component shape memory polymers, indicating potential for advanced material designs (Song et al., 2022).</li>
<li><strong>Alleviating osteoarthritis with hydrogels:</strong> Adipic dihydrazide is utilized in the formation of the HA/PRP/BM hydrogel through a Schiff base reaction with hyaluronic acid (HA), resulting in a self-healing hydrogel with properties tailored for cartilage protection and lubrication in the articular cavity (Zhou et al., 2022).</li>
</ul>
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 97,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 178 °C
Melting range (upper value): ≤ 182 °C
Identity (IR): conforms
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
8.18650A0802131296
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
178-182 °C
mp
150.9 °C
mp
-
mp
242-244 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
powder
form
crystals
form
saline suspension
form
-
autoignition temp.
360 °C
autoignition temp.
405 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
transition temp
flash point >150 °C
transition temp
flash point 196 °C
transition temp
-
transition temp
-
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
841689001004027269276546
841689005004022536650661