Merck
131296
Oxalyldihydrazide
98%
Synonyma:
Oxalic dihydrazide, Oxalylhydrazide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NH2NHCOCONHNH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
118.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-640-2
Beilstein/REAXYS Number:
1072110
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
mp
242-244 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine, hydrazine
SMILES string
NNC(=O)C(=O)NN
InChI
1S/C2H6N4O2/c3-5-1(7)2(8)6-4/h3-4H2,(H,5,7)(H,6,8)
InChI key
SWRGUMCEJHQWEE-UHFFFAOYSA-N
Application
Oxalyldihydrazide was used as a crosslinker for enrichment of carbonylated proteins within a microfluid chip. It was also used to synthesize a new series of manganese and iron salt forming complexes by template condensation with glyoxal.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)