Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 950,00 Kč | |
| 1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 580,00 Kč |
O této položce
950,00 Kč
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
370 °C
potency
37000 mg/kg LD50, oral (Rat), 20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C in H2O)
bp
210 °C/5 hPa (decomposes)
mp
<-70 °C
transition temp
flash point 170 °C
solubility
<0.001 g/L
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[P](=O)(OCC(CCCC)CC)(OCC(CCCC)CC)OCC(CCCC)CC
InChI
1S/C24H51O4P/c1-7-13-16-22(10-4)19-26-29(25,27-20-23(11-5)17-14-8-2)28-21-24(12-6)18-15-9-3/h22-24H,7-21H2,1-6H3
InChI key
GTVWRXDRKAHEAD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.923 - 0.924
Identity (IR): passes test
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay - | assay ≥98% | assay ≥99.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility <0.001 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| density 0.92 g/cm3 at 20 °C | density 1.02 g/cm3 at 20 °C | density 0.99 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.872 g/cm3 at 20 °C |
| mp <-70 °C | mp - | mp - | mp -92 °C |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris(2-ethylhexyl) phosphate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 8212021000 | 04022536475950 |
| 8212020100 | 04022536475943 |