Změnit zobrazení
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 200,00 Kč | |
| 10 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 630,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H7N3O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
177.16
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
208-309-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
1 200,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Level
form
crystals
mp
318-320 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[nH]1[nH][c](c2c([c]1=O)c(ccc2)N)=O
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
InChI key
HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form crystals | form - | form powder | form solid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 318-320 °C | mp 235 °C (dec.) (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp 59-64 °C |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 8200710010 | 04022536451428 |
| 8200710001 | 04027269277772 |