Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 240,00 Kč 3 930,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H14BrNO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
296.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
3 930,00 Kč
Ceníková cena5 240,00 KčUložit 25 %Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
95%
form
solid
mp
59-64 °C
functional group
bromo, imide
SMILES string
BrCCCCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C13H14BrNO2/c14-8-4-1-5-9-15-12(16)10-6-2-3-7-11(10)13(15)17/h2-3,6-7H,1,4-5,8-9H2
InChI key
QKVHAKICMNABGB-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 97% | description 98% | description PESTANAL®, analytical standard |
| assay 95% | assay 97% | assay 98% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form - | form - |
| mp 59-64 °C | mp 32-36 °C | mp 76-80 °C (lit.) | mp - |
| functional group bromo, imide | functional group imide | functional group bromo | functional group - |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?