Přeskočit na
8.18247
Copper(II) chloride
for synthesis
Synonyma:
Copper(II) chloride, Copper dichloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
893,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 330,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Cl2Cu
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
134.45
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-210-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
893,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
solid
potency
584 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
498 °C (decomposes)
solubility
620 g/L
density
3.39 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1200 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cu+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
ORTQZVOHEJQUHG-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Catalytic enhancement in organic synthesis: The study explores the use of Copper(II) chloride as a catalytic agent in the synthesis of 4-sulfonyl-1,2,3-triazoles, highlighting its role in sequential aerobic copper-catalyzed sulfonylation and Dimroth cyclization, providing a robust method for constructing triazole frameworks in medicinal chemistry and material science (Van Hoof et al., 2021).
Analysis Note
Assay (iodometric, calc.on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Loss on drying (250 °C, 2 h): ≤ 5.0 %
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
451665203149222011
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
density
3.39 g/cm3 at 20 °C
density
3.386 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.386 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.386 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
498 °C (decomposes)
mp
620 °C (lit.)
mp
620 °C (lit.)
mp
620 °C (lit.)
solubility
620 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(II) chloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
818247050004022536431314
818247010004022536431307
818247902004022536875446