Přeskočit na
222011
Copper(II) chloride
97%, powder
Synonyma:
Cupric chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
370,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 390,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 230,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CuCl2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
134.45
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
231-210-2
MDL number:
370,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Copper(II) chloride, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
powder
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
mp
620 °C (lit.)
density
3.386 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Cu]Cl
InChI
1S/2ClH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
ORTQZVOHEJQUHG-UHFFFAOYSA-L
Application
Used with palladium in a catalytic synthesis of 3-haloindoles via an annulation process.
Copper(II) chloride may be used in the preparation of copper(II)-chitosan complexes with potential applications in biomedical devices as antibiotic-free antibacterial biomaterials due to their cytocompatibility and antibacterial property.[1]
Effective catalyst for the tetrahydropyranylation of alcohols, using mild conditions and in high yields.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
2031497519448.18247
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: copper
reaction suitability
-
assay
97%
assay
99.999% trace metals basis
assay
99%
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
3.386 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.386 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.386 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.39 g/cm3 at 20 °C
mp
620 °C (lit.)
mp
620 °C (lit.)
mp
620 °C (lit.)
mp
498 °C (decomposes)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(II) chloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?