Přeskočit na
8.14750
Octamethylcyclotetrasiloxane
for synthesis
Synonyma:
Octamethylcyclotetrasiloxane, Octamethyltetrasiloxane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
773,00 Kč
579,75 Kč
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 160,00 Kč
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 720,00 Kč
2 790,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H24O4Si4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
296.62
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
209-136-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
579,75 Kč
Ceníková cena773,00 KčUložit 25 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
1.3 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
400 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2400 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.4-11.7 % (v/v)
kinematic viscosity
1.6 cSt(20 °C)
bp
176 °C/1013 hPa
mp
18 °C
transition temp
flash point 51 °C
solubility
<0.001 g/L (Hydrolysis)
density
0.95 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C8H24O4Si4/c1-13(2)9-14(3,4)11-16(7,8)12-15(5,6)10-13/h1-8H3
InChI key
HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Refractive index (n 25°/D): 1.394 - 1.395
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
23569543883PHR1565
assay
≥98.0% (GC)
assay
98%
assay
≥97.0% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
solubility
<0.001 g/L (Hydrolysis)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
18 °C
mp
17-18 °C (lit.)
mp
17-18 °C (lit.)
mp
17-18 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
bp
176 °C/1013 hPa
bp
175-176 °C (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octamethylcyclotetrasiloxane
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
123.8 °F - closed cup
flash_point_c
51 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
556-67-2
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
814750002504022536689944
814750010004022536689951
814750025004022536689968